Key Documents
BVSP1205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Superhydrophobic
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiales
PVDF
Nivel de calidad
grado
for separation
descripción
Filter code BVSP
Superhydrophobic
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
Parámetros
≥1.02 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psig)
técnicas
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
filtración área
400 cm2
membrana tamaño
20 cm × 20 cm
grosor
≥90 μm × 140 μm
tamaño de poro
1.2 μm