AQ160
Rabbit Anti-Mouse IgG Antibody, F(ab′)2
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3