AP120R
Goat Anti-Human IgA Antibody, IgG, and IgM, Rhodamine conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3