AP1173
Anti-EPHA4 Mouse mAb (6H7)
liquid, clone 6H7, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Ephrin Receptor A4
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6H7, monoclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPHA4(2043)
Descripción general
Inmunógeno
Advertencia
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable