ABT1485-AF647
Anti-Actin Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Sinónimos:
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTA1(58)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected both cytoplasmic and nuclear actin immunoreactivity in NIH/3T3 cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:50-150 dilution from a representative lot detected actin in human heart, prostate, skeletal muscle, and small intestine tissue sections.
The unconjugated antibody (Cat. No. ABT1485) and Alexa Fluor™ 488-conjugated antibody (Cat. No. ABT1485-AF488) are also available for flow cytometry, immunocytochemistry, immunofluorescence, immunohistochemistry and Western blotting applications.
Cell Structure
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected both cytoplasmic and nuclear actin immunoreactivity in A431 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable