ABN327
Anti-SCRAPPER Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
F-box, Leucine rich repeat protein 20, FBXL20, FBl2, FBL20
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FBXL20(84961)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected SCRAPPER in human midbrain tissue.
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SCRAPPER in 10 µg/mL of human spleen tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human spleen tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable