ABE2915
Anti-MyT1L
Sinónimos:
MyT1-L, Myelin transcription factor 1-like protein, NZF-1, Neural zinc finger factor 1, Postmitotic neural gene 1 protein, Zinc finger protein Png-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
calculated mol wt 132.95 kDa
observed mol wt ~170 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
reactividad de especies
mouse
isotipo
IgG
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Myt1L(17933)
Especificidad
Inmunógeno
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad