ABE2614
Anti-ATF5
from rabbit
Sinónimos:
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-5, cAMP-dependent transcription factor ATF-5, Activating transcription factor 5, Transcription factor ATFx
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
monkey, rat, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATF5(22809)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATF5 in Western Blot applications. (Madarampalli, B., et. al. (2015). Cell. 162(3):580-92).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ATF5 in Immunofluorescence applications. (Madarampalli, B., et. al. (2015). Cell. 162(3):580-92).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATF5 in transfected Hela Cells (Courtesy of Dr. David X. Liu from Washington State University).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ATF5 in Cos-7, Hela, and C6 cells (Courtesy of Dr. David X. Liu from Washington State University).
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected ATF5 in COS-7 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2