ABE2598M
Anti-CLOCK
from guinea pig
Sinónimos:
mCLOCK, CLOCK, Circadian locomoter output cycles protein kaput
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
guinea pig
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Clock(12753)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected CLOCK in beta-TC6 cells (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected CLOCK in beta-TC6 cells (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CLOCK in HeLa cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable