ABE1852
Anti-SAP155/SF3b155 Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Splicing factor 3B subunit 1, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 155 kDa subunit, SAP 155, SF3b155, Spliceosome-associated protein 155
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SF3B1(23451)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected one SAP 155/SF3b155 immunoreactive band in the spliceosomal complex A/B and two SAP 155 immunoreactive bands in the spliceosomal complex C. The additional slower migrating band in complex C represents the phosphorylated form (Wang, C., et al. (1998). Genes Dev. 12(10):1409-1414).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated in vitro translated SAP 155/SF3b155 and co-immunoprecipitated U2 snRNP from nuclear extracts (Wang, C., et al. (1998). Genes Dev. 12(10):1409-1414).
Calidad
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected SAP155/SF3b155 in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable