ABE1057
Anti-acetyl Histone H3 Antibody (Lys 64)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
acetylation (Lys 64)
Información sobre el gen
human ... HIST1H3F(8968)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Dot Blot Specificity Analysis: Histone peptides with various modifications were probed with acetyl Histone H3 (Lys 64) using a 1:250 dilution.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected acetyl Histone H3 (Lys 64) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable