AB9920
Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP 70) Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Cytochrome P450 3A7
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... Hspa1A(193740)
rat ... Hspa1A(24472)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blot: 1:5000
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1