AB5404
Anti-Neurturin Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Anti-NTN
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NRTN(4902)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable