AB2989
Anti-Metadherin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Astrocyte elevated gene-1 protein, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, Metastasis adhesion protein, astrocyte elevated gene-1
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MTDH(92140)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Metadherin in NIH/3T3 and HeLa cells.
Calidad
Western blot Analysis: 0.25 µg/ml of this antibody detected Metadherin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable