8.41822
4-Chloro-α-methylstyrene
for synthesis
Sinónimos:
4-Chloro-α-methylstyrene, 4-Isopropenylchlorobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
152.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
216-984-1
Productos recomendados
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 73 °C
densidad
1.072 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H9Cl/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
Clave InChI
WQDGTJOEMPEHHL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.070 - 1.074
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.070 - 1.074
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup