Key Documents
8.41514
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylenedicarboxylate
for synthesis
Sinónimos:
Diethyl acetylenedicarboxylate, 2-Butynedioic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
170.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
212-095-8
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
bp
108-110 °C/14.7 hPa
mp
1.5 °C
temperatura de transición
flash point 94 °C
densidad
1.067 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.063 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup