Documentos clave
8.41501
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic anhydride
for synthesis
Sinónimos:
2-Sulfobenzoic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
201-322-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
mp
116-122 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S]1(=O)(=O)OC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
Clave InChI
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3