Key Documents
8.41389
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
for synthesis
Sinónimos:
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate, 2-Acetylphloroglucinol, Phloroacetophenone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
168.15 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
207-556-5
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (HPLC)
formulario
powder
mp
221-222 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
Clave InChI
XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3