8.21119
Thiosemicarbazide
for synthesis
Sinónimos:
Thiosemicarbazide
formulario
solid
potencia
9.16 mg/kg LD50, oral (Rat)
2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
178-180 °C (decomposition)
densidad aparente
500‑600 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
Clave InChI
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable