Documentos clave
8.20881
Sigma-Aldrich
2-Nitroaniline
for synthesis
Sinónimos:
2-Nitroaniline, o-Nitraniline
About This Item
Fórmula lineal:
2-(NO2)C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
201-855-4
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
521 °C
potencia
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
68-71 °C
temperatura de transición
flash point 167 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clave InChI
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
332.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
167.0 °C - closed cup