Documentos clave
8.20524
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
for synthesis
Sinónimos:
N,N-Diphenylacetamide, Acetic acid diphenylamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CON(C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.26
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
208-277-1
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
powder
mp
100-103 °C (External MSDS)
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
Clave InChI
DKLYDESVXZKCFI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable