Key Documents
8.14565
Sigma-Aldrich
di-Rhenium decacarbonyl
for synthesis
Sinónimos:
di-Rhenium decacarbonyl
About This Item
Fórmula lineal:
Re2(CO)10
Número de CAS:
Peso molecular:
652.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161603
Número índice de la CE:
238-202-8
formulario
crystals
mp
181-184 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
Clave InChI
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (ex C): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable