Documentos clave
8.14138
Sigma-Aldrich
3-Nitropropanol
for synthesis
Sinónimos:
3-Nitropropanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
105.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
246-716-9
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
potencia
77 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/43 hPa
densidad
1.21 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])CCCO
InChI
1S/C3H7NO3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,1-3H2
Clave InChI
YISPKQZWSIMXMX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.208 - 1.212
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable