Documentos clave
8.10158
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylphosphine
for synthesis
Sinónimos:
Chlorodiphenylphosphine, Diphenylchlorophosphine
About This Item
Fórmula lineal:
ClP(C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
Número índice de la CE:
214-093-2
presión de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °C
potencia
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
320 °C/1013 hPa
mp
14-16 °C
temperatura de transición
flash point 138 °C
densidad
1.20 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.192 - 1.196
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C