8.03138
Isopropenyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
Isopropenyl acetate, Acetone enol acetate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
439 °C (DIN 51794)
potencia
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
1.8 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 34 g/L in H2O)
bp
97 °C/1013 hPa
mp
-93 °C
temperatura de transición
flash point 16 °C
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
Clave InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.923
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C - closed cup