Key Documents
72176P
Sigma-Aldrich
Orange G (C.I. 16230)
certified by the BSC, suitable for histology
Sinónimos:
Orange G, 1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10N2Na2O7S2
Número de CAS:
Peso molecular:
452.37
Número de índice de color:
16230
Beilstein:
4120705
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Agency
certified by the BSC
Nivel de calidad
Línea del producto
Harleco®
formulario
powder
envase
pkg of 1 kg
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Clave InChI
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
Aplicación
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
  • For In-Vitro Diagnostic Use.
  • For Professional Use.
  • Harleco® Used for the staining of blood and bone marrow smears.
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable