Documentos clave
71504-MM
Sigma-Aldrich
Fosfato de sodio monobasic monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Dihidrógenofosfato de sodio monohydrate, Fosfato de monosodio
About This Item
Fórmula lineal:
NaH2PO4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
137.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.0% (T)
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (T)
impurezas
≤0.01% insoluble matter
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals: ≤10 mg/kg (by ICP-OES)
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Sodium phosphate monobasic monohydrate is a sodium salt.
Aplicación
Sodium phosphate monobasic monohydrate may be used in the following studies:
  • As a mobile phase in HPLC studies.
  • For the dissolution of BSA (Bovine serum albumin).
  • Preparation of buffer solutions.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable