64245-M
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Sodium Salt
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Sinónimos:
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Sodium Salt, T₃, Na
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
solubilidad
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Clave InChI
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level
Advertencia
Otras notas
Lanni, A., et al. 1993. J. Endocrinol.136, 59.
Xu, Q., et al. 1993. Eur. J. Biochem.211, 891.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3