6.22298
Phthalic acid
for synthesis
Sinónimos:
Phthalic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Productos recomendados
grado
for synthesis
cadena SMILES
[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N