6.18507
Sal sódica del ácido octano-1-sulfónico
for ion pair chromatography, LiChropur™
Sinónimos:
Octane-1-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
LiChropur™
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Determination of meglumine in pharmaceutical formulations using high performance liquid chromatography.: This research presents a method for determining meglumine in pharmaceutical formulations utilizing high performance liquid chromatography (HPLC). Octane-1-sulfonic acid sodium salt is employed as an ion-pairing agent to improve the separation and detection of meglumine. The study demonstrates the effectiveness and reliability of this approach in pharmaceutical analysis, providing valuable insights into its application in quality control and formulation analysis (Jasprica et al., 2011).
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable