6.18300
Acetonitrilo
for chromatography (gradient grade 2.5)
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Productos recomendados
grado
for chromatography (gradient grade 2.5)
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble (1,000 g/l at 25 °C (77 °F))
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Buffer in the liquid chromatographic method for determination of polyamines, amino acids, metanephrines, and catecholamine compounds in human body fluids.
- Component to facilitate the fast gradient elution separations of polar neutral active pharmaceutical ingredients (APIs).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup