6.17854
Hexane, mixture of isomers
for chromatography
Sinónimos:
Hexanes
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexanes, for chromatography
grado
for chromatography
Nivel de calidad
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Fatty acids derived from lipid A using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- MPs(membrane proteins) using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup