Key Documents
6.17829
Sigma-Aldrich
4-Aminoantipyrine
purified grade
Sinónimos:
4-Aminoantipyrine, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Beilstein:
181635
Número MDL:
Código UNSPSC:
51384603
grado
purified grade
mp
105-110 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
Clave InChI
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N