6.17594
Barium nitrate
purified grade
Sinónimos:
Barium nitrate
About This Item
Productos recomendados
grado
purified grade
cadena SMILES
[Ba+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clave InChI
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1