Documentos clave
6.07553
Supelco
Extran® MA 02 neutral (for cleaning laboratory glassware & instruments)
About This Item
Código UNSPSC:
12161902
Línea del producto
Extran®
Formulario
liquid
solubilidad
water: soluble
densidad
1.057 -1.067 g/cm3
aplicaciones
cleaning products
Información legal
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable