570250
STO-609
A cell-permeable and reversible naphthoyl fused benzimidazole compound that acts as a highly selective, potent, ATP-competitive inhibitor of Ca2+/CaM-KK.
Sinónimos:
STO-609, 7H-Benz[de]benzimidazo[2,1-a]isoquinoline-7-one-3-carboxylic Acid, Acetate, 7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic Acid, Acetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C19H10N2O3/c22-18-13-5-3-4-10-11(19(23)24)8-9-12(16(10)13)17-20-14-6-1-2-7-15(14)21(17)18/h1-9H,(H,23,24)
Clave InChI
MYKOWOGZBMOVBJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CaM-KKα
Envase
Advertencia
Nota de preparación
Otras notas
Tokumitsu, H., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 10908.
Tokumitsu, H., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 15813.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1