567734
S1P1 Receptor Agonist III
The S1P1 Receptor Agonist III controls the biological activity of S1P1 Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinónimos:
S1P1 Receptor Agonist III, 4-Methoxy-N-(2-(trifluoromethyl)biphenyl-4-ylcarbamoyl)nicotinamide, Sphingosine-1-Phosphate₁ Receptor Agonist III
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC(C1=CN=CC=C1OC)=O)NC(C=C2)=CC(C(F)(F)F)=C2C3=CC=CC=C3
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable