559402
SB 218078
A cell-permeable, ATP-competitive, and reversible indolocarbazole derivative that acts as a potent and selective inhibitor of checkpoint kinase (Chk1) in vitro. It inhibits Chk1 phosphorylation of cdc25C with an IC₅₀ of 15 nM.
Sinónimos:
SB 218078, 9,10,11,12,-Tetrahydro-9,12-epoxy-1 H-diindolo(1,2,3-fg:3ʹ,2ʹ,1ʹ-kl)pyrrolo(3,4-i)(1,6)benzodiazocine-1,3(2 H)-dione, Chk1 Inhibitor I, 9,10,11,12,-Tetrahydro-9,12-epoxy-1H-diindolo(1,2,3-fg:3ʹ,2ʹ,1ʹ-kl)pyrrolo(3,4-i)(1,6)benzodiazocine-1,3(2H)-dione, Chk1 Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C24H15N3O3/c28-23-19-17-11-5-1-3-7-13(11)26-15-9-10-16(30-15)27-14-8-4-2-6-12(14)18(22(27)21(17)26)20(19)24(29)25-23/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,25,28,29)
Clave InChI
OTPNDVKVEAIXTI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Chk1
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Jackson, J.R., et al. 2000. Cancer Res.60, 566
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable