559300
Safingol
A cell-permeable and reversible lyso-sphingolipid protein kinase C (PKC) inhibitor that competitively interacts at the regulatory phorbol binding domain of PKC.
Sinónimos:
Safingol, L- threo-Dihydrosphingosine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3
Clave InChI
OTKJDMGTUTTYMP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Enzymatic activity and 3H-phorbol dibutyrate binding of purified rat brain PKC
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Sachs, C.W., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 26639.
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87,1394.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable