Documentos clave
539530
Sigma-Aldrich
Anti-PP2Bα (482-494) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Calcineurin, Anti-PP2Bα, Anti-PP 2Bα
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP3CA(5530)
Descripción general
Recognizes the ~60 kDa PP2B catalytic subunit.
  • Antibody Target Gene Symbol: PPP3CA
  • Target Synonym: 2900074D19Rik, AI841391, AW413465, Calcineurin, Calcineurin A Alpha, CALN, CALNA, CALNA1, CCN1, CN, CnA, CnA-alpha, CNA1, MGC106804, Pp2b Subunit A, PP2B-A ALPHA, PPP2B, PPP3CA alpha isoform
  • Entrez Gene Name: protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform
  • Human Entrez ID: 5530
  • Mu Entrez ID: 19055
  • Rat Entrez ID: 24674
  • Inmunógeno
    Mammalian
    a synthetic peptide (RMPPRRDAMPSDA) corresponding to amino acids 482-494 of the mammalian PP2B catalytic subunit, conjugated to KLH
    Aplicación
    Immunoblotting (1:500)
    Immunocytochemistry (1:500)
    Advertencia
    Toxicity: Standard Handling (A)
    Forma física
    In 10 mM Tris-HCl, 3 mM glycine, pH 7.5.
    Reconstitución
    Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
    Otras notas
    No cross-reactivity to other protein phosphatases is detected. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
    Información legal
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 1
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable