537076
Proprotein Convertase Inhibitor
The Proprotein Convertase Inhibitor controls the biological activity of Proprotein Convertase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinónimos:
Proprotein Convertase Inhibitor, PACE4 Inhibitor, Furin-like Proprotein Convertase Inhibitor, Furin Inhibitor III, PC1/3 Inhibitor, PC4 Inhibitor, PC5/6 Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
16 pM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Furin, PAEC4, PC1/3, PC4, and PC5/6
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable