5.30654
c-Rel Inhibitor, IT-603
Sinónimos:
c-Rel Inhibitor, IT-603, (5 Z)-5-((5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene)-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, (5 Z)-5-(5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-thioxo-4-imidazolidinone, IT603, (5Z)-5-((5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene)-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, (5Z)-5-(5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-thioxo-4-imidazolidinone, IT603
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
dark yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1=CC(=CC(=C1O)C=C2C(=O)NC(=S)N2)Br
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
c-Rel
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable