5.08314
KN-92
InSolution, ≥95%, 5 mM in DMSO, Useful as a negative control for KN-93
Sinónimos:
InSolution KN-92, 2-(N-(4-Methoxybenzenesulfonyl))amino-N-(4-chlorocinnamyl)-N-methylbenzylamine, Phosphate, ( E)-N-(2-(((3-(4-Chlorophenyl)allyl)(methyl)amino)methyl)phenyl)-4-methoxybenzenesulfonamide, Phosphate, 2-(N-(4-Methoxybenzenesulfonyl))amino-N-(4-chlorocinnamyl)-N-methylbenzylamine, Phosphate, (E)-N-(2-(((3-(4-Chlorophenyl)allyl)(methyl)amino)methyl)phenyl)-4-methoxybenzenesulfonamide, Phosphate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[P](=O)(O)(O)O.[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)CN(C\C=C\c3ccc(cc3)Cl)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C24H25ClN2O3S.H3O4P/c1-27(17-5-6-19-9-11-21(25)12-10-19)18-20-7-3-4-8-24(20)26-31(28,29)23-15-13-22(30-2)14-16-23;1-5(2,3)4/h3-16,26H,17-18H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)/b6-5+;
Clave InChI
XRQHWVVDNMJDEQ-IPZCTEOASA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Fan, G.H., et al. 1997. Neuropharmacology36, 1763.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)