5.06384
BLM Helicase Inhibitor, ML216
Sinónimos:
BLM Helicase Inhibitor, ML216, 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)urea, ML-216, ML-216, 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)urea
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2[s]c(nn2)c3ccncc3)F
InChI
1S/C15H9F4N5OS/c16-11-2-1-9(7-10(11)15(17,18)19)21-13(25)22-14-24-23-12(26-14)8-3-5-20-6-4-8/h1-7H,(H2,21,22,24,25)
Clave InChI
WMCOYUSJXXCHFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BLM
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Nguyen, G.H., et al. 2013. Chem. Biol.20, 55.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable