506158
p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169
The p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, also referenced under CAS 1670-87-7, controls the biological activity of p38 MAP Kinase.
Sinónimos:
p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, Indole-5-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-11-8/h1-5,11H,(H2,10,12)
Clave InChI
GQMYQEAXTITUAE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable