496000
OM99-2
InSolution, ≥90%, analog inhibitor of human brain memapsin 2
Sinónimos:
InSolution OM99-2, EVNLΨAAEF
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥90% (HPLC)
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C39H60N8O14/c1-18(2)12-24(43-36(57)25(16-29(41)49)45-38(59)32(19(3)4)47-35(56)23(40)15-30(50)51)28(48)13-20(5)33(54)42-21(6)34(55)44-26(17-31(52)53)37(58)46-27(39(60)61)14-22-10-8-7-9-11-22/h7-11,18-21,23-28,32,48H,12-17,40H2,1-6H3,(H2,41,49)(H,42,54)(H,43,57)(H,44,55)(H,45,59)(H,46,58)(H,47,56)(H,50,51)(H,52,53)(H,60,61)/t20-,21+,23+,24+,25+,26+,27+,28+,32+/m1/s1
Clave InChI
JCNFYXCBSRPSLY-QYTLZHMISA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
human brain memapsin 2
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Turner III, R.T., et al. 2001. Biochemistry40, 10001.
Ghosh, A.K., et al. 2000. J. Am. Chem. Soc.122, 3522.
Hong, L., et al. 2000. Science290,150.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)