Key Documents
4.90050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
for synthesis
Sinónimos:
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15F6N2P
Número de CAS:
Peso molecular:
284.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Nivel de calidad
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
12 °C
densidad
1.38 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable