475820
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, Carrier-Free
Antibiotic and carcinostatic agent. Inhibits DNA synthesis by cross-linking DNA at guanine and adenine residues; disrupts base pairing. Induces apoptosis in gastric cancer cells.
Sinónimos:
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, Carrier-Free, Mitocin C, MMC
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
purple
solubilidad
water: <1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Clave InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 1394.
Folnan, R.S., 1993. Oncology 50, 24.
Tomasz, M., et al. 1987. Science 235, 1204.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable