438073-M
Ácido nítrico
ACS reagent, 70%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
68.0-70.0% (ACS specification)
70%
residuo de ign.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
bp
120.5 °C (lit.)
densidad
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
trazas de catión
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used:
- In combination with acetic anhydride and zeolite catalysts for the preparation of p-nitrotoluene with high regioselectivity.
- In the pretreatment of rice straw for enhanced production of xylose.
- To minimize the extent of cation ordering in LiNi0.5Mn1.5O4, a transition metal-substituted spinel material, by surface treatment.
Otras notas
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 438073
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable