385585
17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3 Inhibitor
The 17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3 Inhibitor controls the biological activity of 17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3.
Sinónimos:
17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type-3 Inhibitor, 17β-HSD3 Inhibitor, 5-(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)-3-(4-methoxyphenyl)-2-thioxothiazolidin-4-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL, pink
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N(C(S/1)=S)C2=CC=C(C=C2)OC)C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable